Learn More
3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8(5H)-ona, TRC
Código de producto. 30457121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457121 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30457121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79691350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
CAS 877402-45-4
Fórmula molecular C6 H5 F3 N4 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one','6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14)
SMILES FC(F)(F)c1nnc2C(=O)NCCn12
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8-ona
Peso molecular (g/mol) 206.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0415