Learn More
3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8(5H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| CAS | 877402-45-4 |
| Fórmula molecular | C6 H5 F3 N4 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one','6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14) |
| SMILES | FC(F)(F)c1nnc2C(=O)NCCn12 |
| Nombre IUPAC | 3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0415 |