Learn More
3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8(5H)-ona, Mikromol
Código de producto. 30461406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461406 25 mg
1 options
Código de producto. 30461406 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3378.070025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8(5H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
CAS 877402-45-4
Nombres de analitos o componentes 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 F3 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1NCCN2C1=NN=C2C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-8-ona
Peso molecular (g/mol) 206.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0415 g/mol