Learn More
3-trifluorometil-5-(p-tolil)-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 219986-64-8 |
| Fórmula molecular | C11 H9 F3 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole','3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilfenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 226.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0718 |