Learn More
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina, TRC
Código de producto. 30452334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452334 500 mg 500 miligramos
30452092 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT791810500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Fórmula molecular C6 H7 F3 N4 . Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','monohydrochloride (9CI), 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
SMILES Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 228.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.039