Learn More
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina, TRC
Código de producto. 30452033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452033 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30452033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT791810100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Fórmula molecular C6 H7 F3 N4 . Cl H
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','monohydrochloride (9CI), 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
SMILES Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 228.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.039