Learn More
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride |
| CAS | 762240-92-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H7 F3 N4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12 |
| Nombre IUPAC | 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina; clorhidrato |
| Mostrar más |