Learn More
Clorhidrato de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465725 1 g 1 g
15475725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64993.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228.603 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 762240-92-6
Fórmula molecular C6H8ClF3N4
Peso molecular (g/mol) 228.603
Número MDL MFCD09817638
Clave InChI AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203
PubChem CID 11961371
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina; clorhidrato
SMILES C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Cantidad 1 g
Beilstein 9872881
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.6
Porcentaje de pureza ≥98%