Learn More
3-trifluorometil-4-nitrofenol, Mikromol™
Código de producto. 30049656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049656 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-trifluorometil-4-nitrofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
CAS 88-30-2
Nombres de analitos o componentes 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
SMILES Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitro-3-(trifluorometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 207.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207,0143 g/mol