Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)-2-picolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)-2-picolinic Acid |
| CAS | 87407-12-3 |
| Fórmula molecular | C7H4F3NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid, 3-Trifluoromethylpyridine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-2-1-3-11-5(4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ncccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(trifluorometil)piridin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0194 |