Learn More
3-Trifluorometilo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481198 5 g 5 g
15491198 250 mg 250 miligramos
15471198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55068.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20154-03-4
Fórmula molecular C4H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 136.077
Número MDL MFCD00115018
Clave InChI PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
Nombre IUPAC 5-(trifluorometil)-1H-pirazol
SMILES C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 45°C to 47°C
Punto de ebullición 70°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1564179
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 97%