Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxílico potásico, TRC
Código de producto. 30453228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453228 500 mg 500 miligramos
30456655 100 mg 100 miligramos
30451428 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897605500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Nombres de analitos o componentes 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H3 N2 O2 F3 .xK
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12);
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK]
Nombre IUPAC Ácido 3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxílico potásico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 219.18
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.9784