Learn More
[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il] metanol, TRC
Código de producto. 30453030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453030 25 mg 25 miligramos
30456005 250 mg 250 miligramos
30452258 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89893025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169213-73-4
Fórmula molecular C5H5N2OF3
Peso molecular (g/mol) 166.1
Sinónimo 5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-methanol, (5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol, [5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]metanol
SMILES OCc1cc(n[nH]1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-1-3(2-11)9-10-4/h1,11H,2H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0354