Learn More
3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 60406-75-9 |
| Fórmula molecular | C3H2F3N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Trifluoromethyl-1H-[1,2,4]triazole, 5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F3N3/c4-3(5,6)2-7-1-8-9-2/h1H,(H,7,8,9) |
| SMILES | FC(C1=NNC=N1)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 137.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0201 |