Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 113100-53-1 |
| Fórmula molecular | C6H5F3N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0303 |