Learn More
3-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina, Mikromol
Código de producto. 30457383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457383 25 mg
1 options
Código de producto. 30457383 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3378.220025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
CAS 486460-20-2
Nombres de analitos o componentes 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H3 F3 N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F3N4/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5/h1-3H
Tipo de solución Neat
SMILES FC(F)(F)c1nnc2cnccn12
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina
Peso molecular (g/mol) 188.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.031 g/mol