Learn More
Ácido 3-trifluorometoxifenilborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10170462 1 g 1 g
10320334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359720010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 179113-90-7
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01320697
Clave InChI UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
Nombre IUPAC ácido [3-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.