Learn More
3-(Trifluorometoxi)tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349945 1 g 1 g
11359945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19912.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 220239-66-7 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(trifluorometoxi)tiofenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220239-66-7
Fórmula molecular C7H5F3OS
Peso molecular (g/mol) 194.171
Número MDL MFCD01320799
Clave InChI GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777357
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)bencenotiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Índice de refracción 1.477
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98%