Learn More
3-(Trifluorometoxi)salicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15433417 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15433417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26147.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 497959-31-6 | C8H5F3O3 | 206.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497959-31-6
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD03788527
Clave InChI QKIITUNJEPEAIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-trifluoromethoxy salicylaldehyde, acmc-1ao67
PubChem CID 2779270
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)OC(F)(F)F)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 99%