Learn More
3-(Trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10115950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115950 1 g Frasco de vidrio 1 g
10183424 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10091734 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10115950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308700010
 Artículo restringido
En stock
CAS 827-99-6
Fórmula molecular C7H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 178.11
Número MDL MFCD00040987
Clave InChI UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4OH
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación