Learn More
3-(Trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499636 5 g 5 g
11489636 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20196.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827-99-6 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 827-99-6
Fórmula molecular C7H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 178.11
Número MDL MFCD00040987
Clave InChI UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
Densidad 1.379
Punto de ebullición 68°C to 69°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Beilstein 1868036
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Porcentaje de pureza 98%