Learn More
Ácido 3-(trifluorometoxi)cinámico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437154 0.25 g 0.25 g
11417154 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21560.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168833-80-5
Fórmula molecular C10H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 232.158
Número MDL MFCD00066337
Clave InChI CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy cinnamic acid, 3-3-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, trans-3-trifluoromethoxy cinnamic acid, 2e-3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, rarechem bk hw 0216, 3-3-trifluoromethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-3-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-3-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, pubchem4353
PubChem CID 735840
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[3-(trifluorometoxi)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Punto de fusión 92°C to 95°C
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.16
Porcentaje de pureza 96%