Learn More
Bromuro de 3-(trifluorometoxi)bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416047 1 g 1 g
11426047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25061.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 159689-88-0 | C8H6BrF3O | 255.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159689-88-0
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.03
Número MDL MFCD00061271
Clave InChI QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densidad 1.572
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 8052203
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 98%