Learn More
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzeneborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399725 5 g 5 g
11389725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 179113-90-7 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179113-90-7
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01320697
Clave InChI UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
Nombre IUPAC ácido [3-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7531456
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 98%