Learn More
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11429556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
11429556 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11429556 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19296.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 52771-21-8
Densidad 1.33
Punto de ebullición 83°C to 86°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Fórmula molecular C8H5F3O2
Índice de refracción 1.454
Número MDL MFCD00042406
Cantidad 10 g
Beilstein 7267831
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
Clave InChI FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 605139
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 97%