Learn More
3-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434147 1 g 1 g
11444147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19592.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1535-73-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(trifluorometoxi)anilina puede usarse en la síntesis química.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1535-73-5
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.126
Número MDL MFCD00041511
Clave InChI SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.325
Punto de ebullición 72°C to 75°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 776921
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 98%