Learn More
3-(Trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772875 2.5 g Glass bottle 2.50 g
10419960 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297630025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1535-73-5
Número MDL MFCD00041511
Clave InChI SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.32g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6F3NO
Fórmula lineal CF3OC6H4NH2
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 g
Peso molecular (g/mol) 177.126
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.12
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid