Learn More
3-(Trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10419960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419960 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10772875 2.5 g Glass bottle 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297635000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1535-73-5
Número MDL MFCD00041511
Clave InChI SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 75.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6F3NO
Fórmula lineal CF3OC6H4NH2
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 500 mg
Gravedad específica 1.32
Peso molecular (g/mol) 177.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.