Learn More
Bromuro de metantiosulfonato de 3-(trietilamonio)propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Triethylammonium)propyl Methanthiosulfonate Bromide |
| CAS | 219789-15-8 |
| Fórmula molecular | C10 H24 N O2 S2 . Br |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H24NO2S2.BrH/c1-5-11(6-2,7-3)9-8-10-14-15(4,12)13;/h5-10H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trietil(3-metilsulfonilsulfanilpropil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 334.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0432 |