Learn More
3-tri-N-butilestanilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Tri-N-butylstannylaniline |
| CAS | 124742-40-1 |
| Fórmula molecular | C18 H33 N Sn |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-tributilestanilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 382.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.1635 |