Learn More
3-tri-N-butilestanilanilina, TRC
Código de producto. 30457230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457230 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773800500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Tri-N-butylstannylaniline
CAS 124742-40-1
Fórmula molecular C18 H33 N Sn
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 3-tributilestanilanilina
Peso molecular (g/mol) 382.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1635