Learn More
3-Tri-N-butilestannil-fenilisotiocianato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Tri-N-butylstannyl-phenylisothiocyanate |
| CAS | 145190-98-3 |
| Fórmula molecular | C19 H31 N S Sn |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4NS.3C4H9.Sn/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)N=C=S |
| Nombre IUPAC | tributil-(3-isotiocianatofenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 424.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1199 |