Learn More
3-trans-Hidroxi Norcotinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-trans-Hydroxy Norcotinine |
| CAS | 1292911-83-1 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-7-4-8(13)11-9(7)6-2-1-3-10-5-6/h1-3,5,7,9,12H,4H2,(H,11,13)/t7-,9+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CC(=O)N[C@@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (4S,5R)-4-hidroxi-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0742 |