Learn More
(3-trans-cloroalil)oxiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-trans-Chloroallyl)oxyamine |
| CAS | 87851-77-2 |
| Fórmula molecular | C3H6ClNO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+ |
| SMILES | NOC\C=C\Cl |
| Nombre IUPAC | O-[(E)-3-cloroprop-2-enil]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 107.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0138 |