Learn More
(3-trans-cloroalil)oxiamina (~90%), TRC
Código de producto. 30357503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30357503 100 g
1 options
Código de producto. 30357503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC325075100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-trans-Chloroallyl)oxyamine
CAS 87851-77-2
Fórmula molecular C3H6ClNO
Cantidad 100 g
Sinónimo O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+
SMILES NOC\C=C\Cl
Nombre IUPAC O-[(E)-3-cloroprop-2-enil]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 107.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0138