Learn More
Ácido 3-tolilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10778362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778362 1 g Frasco de vidrio 1 g
10778552 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10778362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344420010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17933-03-8
Fórmula molecular C7H9BO2
Peso molecular (g/mol) 135.96
Número MDL MFCD00040198
Clave InChI BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
Nombre IUPAC ácido (3-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Tolylboronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 162.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2.5% in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Tolylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.