Learn More
3-Toluoyl Decitabina, TRC
Código de producto. 30456108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456108 100 mg
30449060 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT536260100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183016-21-9
Fórmula molecular C16H18N4O5
Peso molecular (g/mol) 346.34
Sinónimo 4-Amino-1-[2-deoxy-3-O-(4-methylbenzoyl)-β-D-erythro-pentofuranosyl]-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Nombre IUPAC [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazina-1-il)-2-(hidroximetil)oxolán-3-il] 4-metilbenzoato
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]2C[C@@H](O[C@@H]2CO)N3C=NC(=NC3=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Toluoyl Decitabine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O5/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(22)25-11-6-13(24-12(11)7-21)20-8-18-15(17)19-16(20)23/h2-5,8,11-13,21H,6-7H2,1H3,(H2,17,19,23)/t11-,12+,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1277