Learn More
Cloruro de 3-tiofenosulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10394082 250 mg 250 miligramos
10623783 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10394082 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13103CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51175-71-4
Fórmula molecular C4H3ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 182.64
Número MDL MFCD02682011
Clave InChI YSPWSQNKRBSICH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, chloro-3-thienylsulfone, acmc-209ksa, 3-thienylsulfonyl chloride, 3-thiophenesulphonylchloride, 3-thienyl-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl thiophene, 3-thienyl sulfonyl chloride, 3-thiophene sulfonyl chloride
PubChem CID 2776378
Nombre IUPAC cloruro de tiobenceno-3-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 97%