Learn More
3-Tiofenometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418038 1 g 1 g
15428038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61487.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27757-86-4 | C5H7NS | 113.178 g/mol
3-Thiophenemethylamineis an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-tiofenometilamina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27757-86-4
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.178
Número MDL MFCD01529872
Clave InChI DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
Nombre IUPAC tiofen-3-ilmetanamina
SMILES C1=CSC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenemethylamine
Densidad 1.13
Punto de ebullición 102°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 97%