Learn More
Ácido 3-tiofenmalónico, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17710629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17710629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201300010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa THIOPHENEMALONICACID
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenemalonic acid
CAS 21080-92-2
Color Beige
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7 H6 O4 S
Número MDL 00005469
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 186.18
Porcentaje de pureza +98%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks