Learn More
3-tiofenoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Thienyl)ethanol |
| CAS | 13781-67-4 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Thienyl)ethanol, Thiophene-3-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2 |
| SMILES | OCCc1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | 2-tiofen-3-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.03 |