Learn More
3-Tiofenoetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358166 5 g 5 g
11348166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15138.06
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Thiopheneethanol is used in the synthesis of various ether and ester derivatives such as 3-(2-(benzyloxy)ethyl)thiophene, 3-[2-((triphenylmethyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((trimethylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-[2-((dimethyl-tert-butylsilyl)oxy)ethyl]thiophene, 3-(2-acetoxyethyl)thiophene and 3-(2-(benzoyloxy)ethyl)thiophene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-tiofenoetanol se usa en la síntesis de varios derivados de éter y éster como 3-(2-(benziloxi)etil)tiofeno, 3-[2-((trifenilmetil)oxi)etil]tiofeno, 3-[2-((trimetilsilil)oxi)etil)tiofeno, 3-(2-(dimetil-terc-butilsilil)oxi)etil]tiofeno, 3-(2-acetoxietil)tiofeno y 3-(2-(benzoiloxi)etil)tiofeno
Solubilidad
Poco soluble en agua(0,059 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13781-67-4
Fórmula molecular C6H8OS
Peso molecular (g/mol) 128.19
Número MDL MFCD00009766
Clave InChI YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
Nombre IUPAC 2-tiofen-3-iletanol
SMILES OCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneethanol
Densidad 1.159
Punto de ebullición 110°C to 111°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 5 g
Beilstein 107080
Información de solubilidad Sparingly soluble in water(0.059g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 98%