Learn More
Ácido 3-tiofenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30450702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450702 5 g 5 g
30450328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3448355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Fórmula molecular C5 H4 O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
Nombre IUPAC ácido tiofeno-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 128.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9932