Learn More
Ácido 3-tiofenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Fórmula molecular | C5 H4 O2 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | ácido tiofeno-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.9932 |