Learn More
3-tiofenocarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30455086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455086 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30455086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34484510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Fórmula molecular C5H4OS
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMILES O=CC1=CSC=C1
Nombre IUPAC tiofeno-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 112.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 112