Learn More
3-tiofenocarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30455288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30455288 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30455288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3448455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Fórmula molecular C5H4OS
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMILES O=CC1=CSC=C1
Nombre IUPAC tiofeno-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 112.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 112