Learn More
3-Thiophenecarbonyl chloride, Maybridge
Código de producto. 10466842
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10466842 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10466842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13102DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarbonyl chloride
CAS 41507-35-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H3ClOS
Número MDL MFCD00130090
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thenoyl chloride, 3-thiophenecarboxylic acid chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, pubchem5597, 3-chlorocarbonyl thiophene, 3-thiophene carbonyl chloride, thiophene-3-carboxylic acid chloride, thiophene-3-carbonyl chloride, 3-thiophenecarbonyl chloride 6ci, 9ci
Clave InChI QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CSC=C1
Nombre IUPAC cloruro de tiofeno-3-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 146.59
PubChem CID 2776377
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.6
Porcentaje de pureza 97%