Learn More
3-Tiofenocarbonitrilo, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10711521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711521 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10711521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarbonitrile
Nombre de nota 94%
CAS 1641-09-4
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 82°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H3NS
Índice de refracción 1.5595 to 1.5615
Número MDL MFCD00151852
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
Clave InChI GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC=C1C#N
Nombre IUPAC tiofeno-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 109.15
PubChem CID 74231
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thiophenecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación