Learn More
Ácido 3-tiofenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623942 5 g Frasco de vidrio 5 g
10051961 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6165-69-1 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6165-69-1
Fórmula molecular C4H5BO2S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00151851
Clave InChI QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
Nombre IUPAC ácido tiofen-3-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneboronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 167°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thiopheneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.