Learn More
3-Tiofenacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435173 5 g 5 g
11445173 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12805.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13781-53-8 | C6H5NS | 123.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13781-53-8
Fórmula molecular C6H5NS
Peso molecular (g/mol) 123.17
Número MDL MFCD00005471
Clave InChI GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiopheneacetonitrile, thiophene-3-acetonitrile, 2-thiophen-3-yl acetonitrile, 3-thienylacetonitrile, 3-cyanomethylthiophene, 3-thiophene acetonitrile, thien-3-ylacetonitrile, 2-3-thienyl acetonitrile, thiophen-3-acetonitrile, 2-3-thienyl ethanenitrile
PubChem CID 83730
Nombre IUPAC 2-(thiophen-3-yl)acetonitrile
SMILES N#CCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneacetonitrile
Densidad 1.08
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 107774
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.18
Porcentaje de pureza 98%